6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448850010 448850050
ACRO448850010EA 115 EUR InStock
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,47 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263258
Numéro CAS: 123148-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité