4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO448860010EA 98.7 EUR InStock
ACRO448860010 ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357280
Numéro CAS: 95192-64-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité