3-Amino-5-chloropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloropyridin-3-amine
448900010 448900050
ACRO448900010EA 151 EUR InStock
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chloropyridine 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701386
Numéro CAS: 22353-34-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité