Prednisone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448950050 448950250
ACRO448950050EA 181 EUR InStock
ACRO448950050 ACRO448950250
Prednisone 98%
Prednisone
Formule: C₂₁H₂₆O₅
MW: 358,43 g/mol
Point de fusion: 225…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003608
Numéro CAS: 53-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité