Cortisone acetate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
448960050 448960250
ACRO448960050EA 122 EUR InStock
ACRO448960050 ACRO448960250
Cortisone acetate 98+%
Cortisone acetate
Formule: C₂₃H₃₀O₆
Point de fusion: 237…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003609
Numéro CAS: 50-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité