(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
449210050 449210250
ACRO449210050EA 24.7 EUR InStock
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070594
Numéro CAS: 4511-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité