2,6-Dibromonaphtalène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 57.6 EUR InStock
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphtalène 99%
2,6-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01026462
Numéro CAS: 13720-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité