4-Bromo-2-furaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromofurfural
ACRO449440050EA 367 EUR InStock
ACRO449440050 ACRO449440010
4-Bromo-2-furaldéhyde 97%
4-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Point de fusion: 53…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671504
Numéro CAS: 21921-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité