6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., USP
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide palmitoyle-6-L-ascorbiquePalmitate de L(+)-ascorbyle
ACRO449481000EA 222 EUR InStock
ACRO449481000 ACRO449480250
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., USP
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 117 °C
Titration Iodimetric 98.0 to 100.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (60 °C, 5 Hrs) (vacuum)
Heavy metals ≤10 ppm
Appearance of solution Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +21° to +24° (20 °C, 589 nm) (c=10, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité