Acide 5-hexénoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
449520010 449520050
ACRO449520010EA 57.4 EUR InStock
ACRO449520010 ACRO449520050
Acide 5-hexénoïque 98%
Acide 5-hexénoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -37 °C
Densité: 0.961 g/cm³
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046558
Numéro CAS: 1577-22-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité