5-Acetylvaleric acid 90+%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Oxoheptanoic acid
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 48 EUR InStock
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, grade Technique
5-Acetylvaleric acid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051479
Numéro CAS: 3128-07-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité