Doxylamine succinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
449540050 449540500
ACRO449540050EA 99.4 EUR InStock
ACRO449540050 ACRO449540500
Doxylamine succinate 98%
Doxylamine succinate
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₅
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056168
Numéro CAS: 562-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité