Atenolol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 65.5 EUR InStock
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₃
MW: 266,34 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057645
Numéro CAS: 29122-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité