2-Quinoléinecarbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
449580010 449580050
ACRO449580010EA 58.9 EUR InStock
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinoléinecarbonitrile 97%
2-Quinoléinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134341
Numéro CAS: 1436-43-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité