5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 47.3 EUR InStock
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,21 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020727
Numéro CAS: 1131-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité