Potassium fluorure ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluorure de potassium
ACRO449651000EA 33 EUR InStock
ACRO449651000
Potassium fluorure ACS
Potassium fluorure
Formule: KF
MW: 58,1 g/mol
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité