Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 145,000-180,000 88%, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Scientific
450150010 450150250 450155000
ACRO450150010EA 244 EUR InStock
ACRO450150010 ACRO450150250 ACRO450155000
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 145,000-180,000 88%, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Point de fusion: 230…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Granular solid
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 45 to 55 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87 to 89 mol %
Ash ≤5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Total volatile ≤5 % (including water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité