2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-IT HCl, 2-Iminothiolane hydrochloride, 2-Thiolanimine hydrochloride, 2-IT
450180010 450182500
ACRO450180010EA 372 EUR InStock
ACRO450180010 ACRO450182500
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Formule: C₄H₈ClNS
MW: 137,625 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00039013
Numéro CAS: 4781-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 198 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité