Choline hydrogénotartrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO450225000EA 198 EUR InStock
ACRO450225000 ACRO450221000
Choline hydrogénotartrate 97%
Choline hydrogénotartrate
Formule: C₉H₁₉NO₇
MW: 253,25 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036332
Numéro CAS: 87-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité