Acide méta-phosphorique stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
450250025 450251000 450255000
ACRO450250025EA 730 EUR InStock
ACRO450250025 ACRO450251000 ACRO450255000
Acide méta-phosphorique stabilisé ACS
Acide méta-phosphorique
Formule: (HPO₃)n
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Stabilizer 57.0 to 63.0 % NaPO3
Titration with NaOH 33.5 to 36.5 % (HPO3)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance ≤0.02 % (as H3PO3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité