Potassium hydrogénocarbonate, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 43.7 EUR InStock
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
Potassium hydrogénocarbonate, très pur
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité