L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté 90+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DPIP, 2,6-Dichloroindophenol sodium hydrate, DCIP, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide hydrate, Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate, Tillmans' reagent hydrate, 2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt hydrate, 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt xhydrate
450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 54.7 EUR InStock
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté 90+%
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290.08 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité