2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 54.6 EUR InStock
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035927
Numéro CAS: 38487-86-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité