2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
450800250 450801000
ACRO450800250EA 30 EUR InStock
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 289…290 °C
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059795
Numéro CAS: 4940-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité