Kanamycine sulfate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
450810100 450810500 450811000
ACRO450810100EA 223 EUR InStock
ACRO450810100 ACRO450810500 ACRO450811000
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥760 µg/mg (on dried basis)
Loss on drying ≤4.0 %
Solubility Clear colorless
TLC Complies
Residue after ignition ≤1.0 %
pH 6.5 to 8.5 (1 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité