3,5-Diiodosalicylaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
450860050 450860250
ACRO450860050EA 50.4 EUR InStock
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicylaldéhyde 97%
3,5-Diiodosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003321
Numéro CAS: 2631-77-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité