3-Méthylstyrène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Vinyltoluene
450870010 450870050
ACRO450870010EA 28.1 EUR InStock
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Méthylstyrène 95%
3-Méthylstyrène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C
Point de fusion: 82…81 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008617
Numéro CAS: 100-80-1
ONU: 2618
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité