Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
450920050 450920250
ACRO450920050EA 80.5 EUR InStock
ACRO450920050 ACRO450920250
Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%
Cyclopentanecarboxylate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019290
Numéro CAS: 4630-80-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité