2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Butane, 2,2,3,3-tetramethoxy-
450930050 450930250
ACRO450930050EA 102 EUR InStock
ACRO450930050 ACRO450930250
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Formule: C₈H₁₈O₄
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25458126
Numéro CAS: 176798-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité