3,4-Dimethylthiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
450950010 450950050
ACRO450950010EA 129 EUR InStock
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formule: C₆H₈S
MW: 112,1900 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764731
Numéro CAS: 632-15-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité