3-Oxetanamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 124 EUR InStock
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamine 95%
3-Oxetanamine
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08544363
Numéro CAS: 21635-88-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité