1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
451540050 451540250
ACRO451540050EA 481 EUR InStock
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formule: C₇H₆N₂S
Point de fusion: 73…77.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115282
Numéro CAS: 1123-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité