(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452470010 452470050
ACRO452470010EA 264 EUR InStock
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formule: C₇H₁₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847775
Numéro CAS: 178312-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité