N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
451650050 451650250 451651000
ACRO451650050EA 43.4 EUR InStock
ACRO451650050 ACRO451650250 ACRO451651000
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 186…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065976
Numéro CAS: 1218-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.3 %
Specific optical rotation +23° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité