1,2-Benzisoxazol-3-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO451710050EA 305 EUR InStock
ACRO451710050
1,2-Benzisoxazol-3-amine 97%
1,2-Benzisoxazol-3-amine
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407353
Numéro CAS: 36216-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité