4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
451730010 451730100
ACRO451730010EA 53.2 EUR InStock
ACRO451730010 ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Densité: 1.008 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115407
Numéro CAS: 702-24-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité