Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO451780100EA 92.1 EUR InStock
ACRO451780100
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219927
Numéro CAS: 139937-37-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité