1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
452160010 452160050
ACRO452160010EA 215 EUR InStock
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16556174
Numéro CAS: 253176-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité