Itraconazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oriconazole
452870050 452870250 452870000
ACRO452870050EA 124 EUR InStock
ACRO452870050 ACRO452870250 ACRO452870000
Itraconazole 99%
Itraconazole
Formule: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
MW: 705,64 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870168
Numéro CAS: 84625-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité