3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
452530010 452530050
ACRO452530010EA 168 EUR InStock
ACRO452530010 ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formule: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,1 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862101
Numéro CAS: 159783-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité