5-Amino-1-méthylpyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452610250 452611000
ACRO452610250EA 225 EUR InStock
ACRO452610250 ACRO452611000
5-Amino-1-méthylpyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068156
Numéro CAS: 1192-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité