3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050 452620500
ACRO452620050EA 191 EUR InStock
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173812
Numéro CAS: 175277-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité