Trifluorothymidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452910010 452912500
ACRO452910010EA 512 EUR InStock
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formule: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006534
Numéro CAS: 70-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité