4-(2-Pyridylazo)résorcinol 97+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
452930010 452930050
ACRO452930010EA 23.1 EUR InStock
ACRO452930010 ACRO452930050
4-(2-Pyridylazo)résorcinol 97+% ACS
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006256
Numéro CAS: 1141-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité