[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452940010 452940050 452942500
452940010.EA 310 EUR InStock
452940010. 452940050. 452942500.
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064219
Numéro CAS: 95408-45-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 10.1 to 11.6 % (Cl)
Palladium (Pd) 15.8 to 16.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité