Succinate de dibutyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Succinic acid dibutyl ester
453010250 453011000
ACRO453010250EA 45.3 EUR InStock
ACRO453010250 ACRO453011000
Succinate de dibutyle 99%
Succinate de dibutyle
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040495
Numéro CAS: 141-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité