2-Hydrazinopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydrazinylpyrimidine
453050010 453050050
ACRO453050010EA 73.5 EUR InStock
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01249337
Numéro CAS: 7504-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité