Acide periodique pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
453170250 453171000 453175000
ACRO453170250EA 37.6 EUR InStock
ACRO453170250 ACRO453171000 ACRO453175000
Acide periodique pour analyses
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Iodide (I) ≤10 ppm
Bromide and Bromate (as Cl) ≤200 ppm
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤200 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Iodic acid ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité