Nitrite de potassium 97%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
453190010 453190050
ACRO453190010EA 89.3 EUR InStock
ACRO453190010 ACRO453190050
Nitrite de potassium 97%, très pur
Nitrite de potassium
Formule: KNO₂
MW: 85,1 g/mol
Point de fusion: 387 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
ONU: 1488
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration excess KMnO4 96.0 to 104.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité