L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plomb (II) acétate basique ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
453220010 453220050
ACRO453220010EA 61.7 EUR InStock
ACRO453220010 ACRO453220050
Plomb (II) acétate basique ACS
Plomb (II) acétate basique
Formule: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011154
Numéro CAS: 51404-69-4
ONU: 2291
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.5 % (105°C, 2 h)
Titration ≥33.0 % Basic lead (PbO)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
Insoluble matter in water ≤1.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité